ENA333558698
Enamine
ethyl 1-(4-aminobenzoyl)piperidine-4-carboxylate
Réf. du fournisseur: EN300-82982-100MG
202.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-82982-100MG
202.30 CHF
Iupac Name
ethyl 1-(4-aminobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H20N2O3/c1-2-20-15(19)12-7-9-17(10-8-12)14(18)11-3-5-13(16)6-4-11/h3-6,12H,2,7-10,16H2,1H3
Clé InChI
NDSBPCSUNHWJOM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82982