ENA333557560
Enamine
methyl(pent-4-en-1-yl)amine
Réf. du fournisseur: EN300-81607-100MG
468.80 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-81607-100MG
468.80 CHF
Iupac Name
N-methyl-N-(4-pentenyl)amine
Inchi Code
1S/C6H13N/c1-3-4-5-6-7-2/h3,7H,1,4-6H2,2H3
Clé InChI
SQULHOYRZBAPJF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81607