Principaux documents
ENA333557496
Enamine
methyl 4-[(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]butanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4-[(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]butanoate
Inchi Code
1S/C8H14O4S/c1-11-7(9)4-3-5-13-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
FBMVQXLEJUVNRY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81494
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81494