Principaux documents
ENA333557043
Enamine
3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenol
100 MG
217.90 CHF
250 MG
292.00 CHF
500 MG
507.80 CHF
1 G
662.50 CHF
2.5 G
1 256.60 CHF
5 G
1 836.40 CHF
10 G
2 702.20 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-75592-100MG
217.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
217.90 CHF
250 MG
292.00 CHF
500 MG
507.80 CHF
1 G
662.50 CHF
2.5 G
1 256.60 CHF
5 G
1 836.40 CHF
10 G
2 702.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-75592-100MG
217.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenol
Inchi Code
1S/C8H7N3O/c12-8-3-1-2-7(4-8)11-6-9-5-10-11/h1-6,12H
Clé InChI
SHZZCMTYFATJGO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75592
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75592