Principaux documents
ENA332673204
Enamine
1-(4-benzylmorpholin-2-yl)ethan-1-one
100 MG
173.70 CHF
250 MG
229.60 CHF
500 MG
334.90 CHF
1 G
416.80 CHF
2.5 G
695.00 CHF
5 G
1 159.10 CHF
10 G
2 087.30 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-80674-100MG
173.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
173.70 CHF
250 MG
229.60 CHF
500 MG
334.90 CHF
1 G
416.80 CHF
2.5 G
695.00 CHF
5 G
1 159.10 CHF
10 G
2 087.30 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-80674-100MG
173.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-benzyl-2-morpholinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-11(15)13-10-14(7-8-16-13)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-10H2,1H3
Clé InChI
HYFNBIVNYJGFJD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80674
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80674