ENA332673196
Enamine
2,3-dimethylthiomorpholine
Réf. du fournisseur: EN300-80665-100MG
332.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-80665-100MG
332.30 CHF
Iupac Name
2,3-dimethylthiomorpholine
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-5-6(2)8-4-3-7-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
OSKSVESWLSCULX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80665