Documents
ENA321766167
Enamine
4-(cyclohexyloxy)aniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.73
Numéro MDL:
Pf
189-191
Iupac Name
4-(cyclohexyloxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO.ClH/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11;/h6-9,11H,1-5,13H2;1H
Clé InChI
LWEGEUUBWPYKCL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79114
Melting Point
189-191
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79114