Documents
ENA321765734
Enamine
7-(trifluoromethyl)-2-azabicyclo[4.1.0]heptane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.62
Numéro MDL:
Iupac Name
7-(trifluoromethyl)-2-azabicyclo[4.1.0]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3N.ClH/c8-7(9,10)5-4-2-1-3-11-6(4)5;/h4-6,11H,1-3H2;1H
Clé InChI
PCZLFRMXTFKADK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79100
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79100