Principaux documents
ENA321764959
Enamine
2,2,3,3-tetrafluoropropyl trifluoromethanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,2,3,3-tetrafluoropropyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H3F7O3S/c5-2(6)3(7,8)1-14-15(12,13)4(9,10)11/h2H,1H2
Clé InChI
OSWSZHMBICDPQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77088