Documents
ENA321764876
Enamine
2-[(dimethylcarbamoyl)amino]-5-methylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-{[(dimethylamino)carbonyl]amino}-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-7-4-5-9(8(6-7)10(14)15)12-11(16)13(2)3/h4-6H,1-3H3,(H,12,16)(H,14,15)
Clé InChI
ABCLDHGRVRRQTH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76967
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76967