Principaux documents
ENA321763633
Enamine
3-methyl-4-(pyridin-3-yloxy)benzaldehyde
100 MG
232.20 CHF
250 MG
312.80 CHF
500 MG
548.10 CHF
1 G
698.90 CHF
2.5 G
1 324.20 CHF
5 G
1 939.10 CHF
10 G
2 854.30 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-75426-100MG
232.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
232.20 CHF
250 MG
312.80 CHF
500 MG
548.10 CHF
1 G
698.90 CHF
2.5 G
1 324.20 CHF
5 G
1 939.10 CHF
10 G
2 854.30 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-75426-100MG
232.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-4-(3-pyridinyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c1-10-7-11(9-15)4-5-13(10)16-12-3-2-6-14-8-12/h2-9H,1H3
Clé InChI
RUHZIVBIUFNSRP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75426
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75426