Documents
ENA321763592
Enamine
4-amino-N-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.31
Numéro MDL:
Pf
139-140
Iupac Name
4-amino-N-[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]benzamide
Inchi Code
1S/C13H19N3O/c14-12-5-3-11(4-6-12)13(17)15-7-10-16-8-1-2-9-16/h3-6H,1-2,7-10,14H2,(H,15,17)
Clé InChI
UZKAUYQJRVDEAV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75371
Melting Point
139-140
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75371