Documents
ENA321763408
Enamine
2-[4-(2-bromoethoxy)phenyl]acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.1
Numéro MDL:
Pf
53-54
Iupac Name
[4-(2-bromoethoxy)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H10BrNO/c11-6-8-13-10-3-1-9(2-4-10)5-7-12/h1-4H,5-6,8H2
Clé InChI
RMZNJEAQMRRYFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75109
Melting Point
53-54
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75109