Principaux documents
ENA321763369
Enamine
2-cyclopropylacetyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.56
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
cyclopropylacetyl chloride
Inchi Code
1S/C5H7ClO/c6-5(7)3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
Clé InChI
IALGRRFZGRXFKT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75033
Pictogrammes
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75033