Principaux documents
ENA321762369
Enamine
1-(4-sulfanylphenyl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
27-28
Iupac Name
1-(4-sulfanylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H8OS/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
Clé InChI
QNGBRPMOFJSFMF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27357
Melting Point
27-28
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27357