ENA321762261
Enamine
3-ethylpentan-2-amine
Réf. du fournisseur: EN300-73113-100MG
294.60 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-73113-100MG
294.60 CHF
Iupac Name
2-ethyl-1-methylbutylamine
Inchi Code
1S/C7H17N/c1-4-7(5-2)6(3)8/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3
Clé InChI
AFEDQQKVLBHDNO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73113