Principaux documents
ENA321762043
Enamine
4-tert-butylpiperidine
100 MG
113.90 CHF
250 MG
143.80 CHF
500 MG
201.00 CHF
1 G
245.20 CHF
2.5 G
409.00 CHF
5 G
682.00 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-60666-100MG
113.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
113.90 CHF
250 MG
143.80 CHF
500 MG
201.00 CHF
1 G
245.20 CHF
2.5 G
409.00 CHF
5 G
682.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-60666-100MG
113.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-tert-butylpiperidine
Inchi Code
1S/C9H19N/c1-9(2,3)8-4-6-10-7-5-8/h8,10H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
HAKKTZOUPCDMCN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60666
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60666