ENA321762038
Enamine
2-[(oxolan-2-yl)methoxy]acetic acid
Réf. du fournisseur: EN300-60033-100MG
90.50 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-60033-100MG
90.50 CHF
Iupac Name
(tetrahydro-2-furanylmethoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O4/c8-7(9)5-10-4-6-2-1-3-11-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
Clé InChI
WUSSSFZIJIQZKA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60033