Principaux documents
ENA313839281
Enamine
4-amino-1-(2-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
100 MG
84.00 CHF
250 MG
91.80 CHF
500 MG
121.70 CHF
1 G
149.00 CHF
2.5 G
255.60 CHF
5 G
403.80 CHF
10 G
649.50 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-72913-100MG
84.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
84.00 CHF
250 MG
91.80 CHF
500 MG
121.70 CHF
1 G
149.00 CHF
2.5 G
255.60 CHF
5 G
403.80 CHF
10 G
649.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-72913-100MG
84.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-1-(2-chlorophenyl)-2-pyrrolidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O.ClH/c11-8-3-1-2-4-9(8)13-6-7(12)5-10(13)14;/h1-4,7H,5-6,12H2;1H
Clé InChI
SHRBSECGJGFXFF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72913
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72913