Documents
ENA311758938
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-tert-butylcarbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl tert-butylcarbamate
Inchi Code
1S/C7H12F3NO2/c1-6(2,3)11-5(12)13-4-7(8,9)10/h4H2,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
QGWDNKBUZREYMF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16347
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16347