Documents
ENA308584594
Enamine
2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.61
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClF4O2S/c8-15(13,14)6-3-4(7(10,11)12)1-2-5(6)9/h1-3H
Clé InChI
XTHDSFNKYHMRFZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69090
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69090