Principaux documents
ENA308584399
Enamine
2-amino-4-methyl-N-(1H-pyrazol-3-yl)pentanamide dihydrochloride
100 MG
480.50 CHF
250 MG
666.40 CHF
500 MG
1 023.90 CHF
1 G
1 300.80 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-69370-100MG
480.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
480.50 CHF
250 MG
666.40 CHF
500 MG
1 023.90 CHF
1 G
1 300.80 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-69370-100MG
480.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-4-methyl-N-(1H-pyrazol-3-yl)pentanamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N4O.2ClH/c1-6(2)5-7(10)9(14)12-8-3-4-11-13-8;;/h3-4,6-7H,5,10H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14);2*1H
Clé InChI
PKTFUFJLXWYOCK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69370
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69370