Documents
ENA308583387
Enamine
2-chloro-N-(2-methyl-2-phenylpropyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.72
Numéro MDL:
Pf
56-57
Iupac Name
2-chloro-N-(2-methyl-2-phenylpropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H16ClNO/c1-12(2,9-14-11(15)8-13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
QNHRMRADUBMJRG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-46624
Melting Point
56-57
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-46624