Principaux documents
ENA308583346
Enamine
benzyl[(2-methylphenyl)methyl]amine
100 MG
126.90 CHF
250 MG
159.40 CHF
500 MG
260.80 CHF
1 G
362.20 CHF
2.5 G
666.40 CHF
5 G
964.10 CHF
10 G
1 407.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-32615-100MG
126.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
126.90 CHF
250 MG
159.40 CHF
500 MG
260.80 CHF
1 G
362.20 CHF
2.5 G
666.40 CHF
5 G
964.10 CHF
10 G
1 407.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.31
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-32615-100MG
126.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-benzyl(2-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C15H17N/c1-13-7-5-6-10-15(13)12-16-11-14-8-3-2-4-9-14/h2-10,16H,11-12H2,1H3
Clé InChI
QSBDXBZYSGBRBS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32615
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32615