Documents
ENA300792190
Enamine
5-acetamido-2-methanesulfonamidobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.28
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(acetylamino)-2-[(methylsulfonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12N2O5S/c1-6(13)11-7-3-4-9(12-18(2,16)17)8(5-7)10(14)15/h3-5,12H,1-2H3,(H,11,13)(H,14,15)
Clé InChI
VQEJIWHHKQFWPB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67405
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67405