Principaux documents
ENA300791951
Enamine
1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
100 MG
294.60 CHF
250 MG
402.50 CHF
500 MG
637.80 CHF
1 G
804.20 CHF
2.5 G
1 533.50 CHF
5 G
2 247.20 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-67553-100MG
294.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
294.60 CHF
250 MG
402.50 CHF
500 MG
637.80 CHF
1 G
804.20 CHF
2.5 G
1 533.50 CHF
5 G
2 247.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-67553-100MG
294.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-12-7-6-11-8-9-4-2-3-5-10(9)12/h2-5,11H,6-8H2,1H3
Clé InChI
QEHRLRCOYMVAFL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67553
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67553