Documents
ENA300791577
Enamine
(3-{2-[(2-methoxyethyl)(methyl)amino]ethoxy}phenyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.33
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-(aminomethyl)phenoxy)-N-(2-methoxyethyl)-N-methylethanamine
Inchi Code
1S/C13H22N2O2/c1-15(6-8-16-2)7-9-17-13-5-3-4-12(10-13)11-14/h3-5,10H,6-9,11,14H2,1-2H3
Clé InChI
IAKJCITZTMGIJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67103
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67103