Documents
ENA300791070
Enamine
2-methyl-5-(thiomorpholine-4-carbonyl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.34
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-5-(4-thiomorpholinylcarbonyl)aniline
Inchi Code
1S/C12H16N2OS/c1-9-2-3-10(8-11(9)13)12(15)14-4-6-16-7-5-14/h2-3,8H,4-7,13H2,1H3
Clé InChI
XZHKQSSQNCYQRL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66255
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66255