Documents
ENA300790853
Enamine
2-chloro-1-(5-chlorothiophen-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.07
Numéro MDL:
Pf
80-81
Iupac Name
2-chloro-1-(5-chloro-2-thienyl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H4Cl2OS/c7-3-4(9)5-1-2-6(8)10-5/h1-2H,3H2
Clé InChI
JRHBEDSUTAGRQV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65509
Melting Point
80-81
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65509