Principaux documents
ENA296274996
Enamine
2-methyl-4-(pentafluoroethyl)aniline
50 MG
483.10 CHF
100 MG
693.70 CHF
250 MG
973.20 CHF
500 MG
1 507.50 CHF
1 G
1 919.60 CHF
2.5 G
3 720.10 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-54794-50MG
483.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
483.10 CHF
100 MG
693.70 CHF
250 MG
973.20 CHF
500 MG
1 507.50 CHF
1 G
1 919.60 CHF
2.5 G
3 720.10 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-54794-50MG
483.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-4-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H8F5N/c1-5-4-6(2-3-7(5)15)8(10,11)9(12,13)14/h2-4H,15H2,1H3
Clé InChI
JVPHVEVTCAXTKN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54794
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54794