Principaux documents
ENA296274940
Enamine
1-(4-chloro-2-fluorobenzoyl)piperazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.14
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-chloro-2-fluorobenzoyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12ClFN2O.ClH/c12-8-1-2-9(10(13)7-8)11(16)15-5-3-14-4-6-15;/h1-2,7,14H,3-6H2;1H
Clé InChI
XGUVZAAIVISQDJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65923
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65923