ENA292596407
Enamine
6-chloro-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-one
Réf. du fournisseur: EN300-62057-100MG
207.50 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-62057-100MG
207.50 CHF
Iupac Name
6-chloro-3-methyl-2,3-dihydro-4H-1-benzothiopyran-4-one
Inchi Code
1S/C10H9ClOS/c1-6-5-13-9-3-2-7(11)4-8(9)10(6)12/h2-4,6H,5H2,1H3
Clé InChI
DHUYQXKNFPSYAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62057