Documents
ENA292596143
Enamine
2-methyl-2-phenyloxirane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-phenyloxirane
Inchi Code
1S/C9H10O/c1-9(7-10-9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
MRXPNWXSFCODDY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61601
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61601