Principaux documents
ENA282548456
Enamine
4-hydroxycyclohexane-1-carboxamide
100 MG
217.90 CHF
250 MG
292.00 CHF
500 MG
507.80 CHF
1 G
662.50 CHF
2.5 G
1 256.60 CHF
5 G
1 836.40 CHF
10 G
2 702.20 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-60232-100MG
217.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
217.90 CHF
250 MG
292.00 CHF
500 MG
507.80 CHF
1 G
662.50 CHF
2.5 G
1 256.60 CHF
5 G
1 836.40 CHF
10 G
2 702.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-60232-100MG
217.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-hydroxycyclohexanecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h5-6,9H,1-4H2,(H2,8,10)
Clé InChI
UCUHQXIAXJMZRI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60232
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60232