Principaux documents
ENA258389681
Enamine
3-butyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-butyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-2-3-4-6-5-7(8)10-9-6/h5H,2-4H2,1H3,(H3,8,9,10)
Clé InChI
KLEIWKYPWDZGCV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53281
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53281