Principaux documents
ENA250699041
Enamine
[(3-nitrophenyl)methyl](prop-2-en-1-yl)amine hydrochloride
100 MG
163.30 CHF
250 MG
214.00 CHF
500 MG
362.20 CHF
1 G
485.70 CHF
2.5 G
908.20 CHF
5 G
1 322.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-59194-100MG
163.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
163.30 CHF
250 MG
214.00 CHF
500 MG
362.20 CHF
1 G
485.70 CHF
2.5 G
908.20 CHF
5 G
1 322.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.68
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-59194-100MG
163.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(3-nitrobenzyl)-2-propen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O2.ClH/c1-2-6-11-8-9-4-3-5-10(7-9)12(13)14;/h2-5,7,11H,1,6,8H2;1H
Clé InChI
CMBVZGYCHFHEEF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
87
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59194
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59194