Principaux documents
ENA250698692
Enamine
2-chloro-N-(pentan-2-yl)propanamide
100 MG
126.90 CHF
250 MG
159.40 CHF
500 MG
260.80 CHF
1 G
362.20 CHF
2.5 G
666.40 CHF
5 G
964.10 CHF
10 G
1 407.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-27939-100MG
126.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
126.90 CHF
250 MG
159.40 CHF
500 MG
260.80 CHF
1 G
362.20 CHF
2.5 G
666.40 CHF
5 G
964.10 CHF
10 G
1 407.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.67
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27939-100MG
126.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-(1-methylbutyl)propanamide
Inchi Code
1S/C8H16ClNO/c1-4-5-6(2)10-8(11)7(3)9/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
Clé InChI
FBRWSGWUMCNOPN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27939
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27939