Principaux documents
ENA249414885
Enamine
2-bromo-3-methyl-1-(morpholin-4-yl)butan-1-one
100 MG
126.90 CHF
250 MG
159.40 CHF
500 MG
260.80 CHF
1 G
362.20 CHF
2.5 G
666.40 CHF
5 G
964.10 CHF
10 G
1 407.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-29146-100MG
126.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
126.90 CHF
250 MG
159.40 CHF
500 MG
260.80 CHF
1 G
362.20 CHF
2.5 G
666.40 CHF
5 G
964.10 CHF
10 G
1 407.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-29146-100MG
126.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-bromo-3-methylbutanoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H16BrNO2/c1-7(2)8(10)9(12)11-3-5-13-6-4-11/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
WRMJBKOESLCMKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29146
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29146