Principaux documents
ENA245486974
Enamine
4-(3,6-dioxo-1,2-diazinan-1-yl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.21
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(3,6-dioxotetrahydro-1(2H)-pyridazinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O4/c14-9-5-6-10(15)13(12-9)8-3-1-7(2-4-8)11(16)17/h1-4H,5-6H2,(H,12,14)(H,16,17)
Clé InChI
USBCCCWZFZKVJI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54871
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54871