ENA245486217
Enamine
1,2-dihydroacenaphthylen-5-amine hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-53916-100MG
120.40 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-53916-100MG
120.40 CHF
Iupac Name
1,2-dihydroacenaphthylen-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H11N.ClH/c13-11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9;/h1-3,6-7H,4-5,13H2;1H
Clé InChI
PIDNLFLDFVUKPR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53916