Documents
ENA238713718
Enamine
2-bromo-4,5-diethoxyaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.13
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4,5-diethoxyaniline
Inchi Code
1S/C10H14BrNO2/c1-3-13-9-5-7(11)8(12)6-10(9)14-4-2/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3
Clé InChI
WPDSDLICUNOIPK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52570
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52570