ENA238710687
Enamine
3-bromo-2-methyl-1H-indole
Réf. du fournisseur: EN300-42835-100MG
369.70 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-42835-100MG
369.70 CHF
Pf
90-92
Iupac Name
3-bromo-2-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-6-9(10)7-4-2-3-5-8(7)11-6/h2-5,11H,1H3
Clé InChI
NWAYWNCTOHHMNV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42835