Principaux documents
ENA196830220
Enamine
3-[(2-bromo-5-fluorophenyl)formamido]propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(2-bromo-5-fluorobenzoyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C10H9BrFNO3/c11-8-2-1-6(12)5-7(8)10(16)13-4-3-9(14)15/h1-2,5H,3-4H2,(H,13,16)(H,14,15)
Clé InChI
JPZYDECMIMFTHS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44931
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44931