Documents
ENA196830078
Enamine
5-bromo-N-ethylpyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.07
Numéro MDL:
Pf
70-71
Iupac Name
5-bromo-N-ethyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-2-9-7-4-3-6(8)5-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
PTXWZJGCLYCDFV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43973
Melting Point
70-71
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43973