Principaux documents
ENA185118560
Enamine
{4-[(3,5-dimethylpiperidin-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.37
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
{4-[(3,5-dimethyl-1-piperidinyl)methyl]phenyl}methanamine
Inchi Code
1S/C15H24N2/c1-12-7-13(2)10-17(9-12)11-15-5-3-14(8-16)4-6-15/h3-6,12-13H,7-11,16H2,1-2H3
Clé InChI
YMVFPSOLZLYHIV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41564
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41564