Principaux documents
ENA183888941
Enamine
2-[(3-bromophenyl)methanesulfonyl]propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(3-bromobenzyl)sulfonyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11BrO4S/c1-7(10(12)13)16(14,15)6-8-3-2-4-9(11)5-8/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
YVZBJAQYFZPKSF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40055
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40055