Principaux documents
ENA183888679
Enamine
3-{[4-(aminomethyl)phenyl]methyl}-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione hydrochloride
100 MG
185.40 CHF
250 MG
245.20 CHF
500 MG
429.80 CHF
1 G
557.20 CHF
2.5 G
1 047.30 CHF
5 G
1 529.60 CHF
10 G
2 245.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-40085-100MG
185.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
185.40 CHF
250 MG
245.20 CHF
500 MG
429.80 CHF
1 G
557.20 CHF
2.5 G
1 047.30 CHF
5 G
1 529.60 CHF
10 G
2 245.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.76
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-40085-100MG
185.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[4-(aminomethyl)benzyl]-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17N3O2.ClH/c1-13(2)11(17)16(12(18)15-13)8-10-5-3-9(7-14)4-6-10;/h3-6H,7-8,14H2,1-2H3,(H,15,18);1H
Clé InChI
QQEYHKFSHQCZTH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40085
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40085