Documents
ENA181911921
Enamine
1-[5-(2-chlorophenyl)thiophen-2-yl]ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.72
Numéro MDL:
Pf
67-68
Iupac Name
1-[5-(2-chlorophenyl)-2-thienyl]ethanone
Inchi Code
1S/C12H9ClOS/c1-8(14)11-6-7-12(15-11)9-4-2-3-5-10(9)13/h2-7H,1H3
Clé InChI
BFYUAUAWCRMZSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36183
Melting Point
67-68
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36183