Principaux documents
ENA181911403
Enamine
methyl 5-bromo-4-(chlorosulfonyl)thiophene-2-carboxylate
100 MG
223.10 CHF
250 MG
299.80 CHF
500 MG
528.60 CHF
1 G
679.40 CHF
2.5 G
1 291.70 CHF
5 G
1 888.40 CHF
10 G
2 778.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-36915-100MG
223.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
223.10 CHF
250 MG
299.80 CHF
500 MG
528.60 CHF
1 G
679.40 CHF
2.5 G
1 291.70 CHF
5 G
1 888.40 CHF
10 G
2 778.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.58
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-36915-100MG
223.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-bromo-4-(chlorosulfonyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H4BrClO4S2/c1-12-6(9)3-2-4(5(7)13-3)14(8,10)11/h2H,1H3
Clé InChI
HXUWZYLONJCQHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36915
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36915