Principaux documents
ENA181911208
Enamine
3-[(3-aminophenoxy)methyl]benzonitrile hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.72
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(3-aminophenoxy)methyl]benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H12N2O.ClH/c15-9-11-3-1-4-12(7-11)10-17-14-6-2-5-13(16)8-14;/h1-8H,10,16H2;1H
Clé InChI
MYQIQSFHKQDFQP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37072
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37072